2-Methylene-1,3-propanediol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methylenepropane-1,3-diol
M2473-1G M2473-5G
TCIAM2473-1GEA 300 NOK
TCIAM2473-1G TCIAM2473-5G
2-Methylene-1,3-propanediol ≥96.0% (by GC)
2-Methylene-1,3-propanediol
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00075162
CAS-nummer: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ac1c28fd4c8621c43b9e4b0e870249675d342e&vid=06ac1c28fd4c8621c43b9e4b0e870249675d342e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %