Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
M2475-5G
M2475-25G
TCIAM2475-5GEA
300
NOK
TCIAM2475-5G
TCIAM2475-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204,15 g/mol Kokepunkt: 105°C |
MDL nummer:
MFCD00236050 CAS-nummer: 344-96-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |