2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl propionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Propionic Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester
M2487-5G M2487-25G
TCIAM2487-5GEA 1300 NOK
TCIAM2487-5G TCIAM2487-25G
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl propionate ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl propionate
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00798053
CAS-nummer: 87-55-8
EINECS: 201-751-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=596195da072226b94325b885b59fc64d22307a18&vid=596195da072226b94325b885b59fc64d22307a18&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %