2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hexanoic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Hexanoyloxyethyl)-4-methylthiazole, 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl hexanoate
M2491-5G M2491-25G
TCIAM2491-5GEA 395 NOK
TCIAM2491-5G TCIAM2491-25G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate
Formel: C₁₂H₁₉NO₂S
MW: 241,35 g/mol
Kokepunkt: 152°C
MDL nummer: MFCD09032914
CAS-nummer: 94159-32-7
EINECS: 303-210-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e9fe798e98679da015cbd7b237ec3958d7f7fc8&vid=6e9fe798e98679da015cbd7b237ec3958d7f7fc8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %