Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
M2543-5G M2543-25G
TCIAM2543-5GEA 930 NOK
TCIAM2543-5G TCIAM2543-25G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Kokepunkt: 140°C
MDL nummer: MFCD09031772
CAS-nummer: 99548-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&vid=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %