Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 2-methyl-4-nitrobenzoate
M2545-5G M2545-25G
TCIAM2545-5GEA 595 NOK
TCIAM2545-5G TCIAM2545-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,1700 g/mol
MDL nummer: MFCD03618407
CAS-nummer: 62621-09-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eb58f32d50aa51f9ffd78819caf4619aab9b5ed&vid=4eb58f32d50aa51f9ffd78819caf4619aab9b5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C