Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
M2546-5G M2546-25G
TCIAM2546-5GEA 555 NOK
TCIAM2546-5G TCIAM2546-25G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
MDL nummer: MFCD00144762
CAS-nummer: 131001-86-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5307774f1eea8c9cf660efb38f47667b9d199486&vid=5307774f1eea8c9cf660efb38f47667b9d199486&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %