1-Methanesulphonyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2553-5G M2553-25G
TCIAM2553-5GEA 485 NOK
TCIAM2553-5G TCIAM2553-25G
1-Methanesulphonyl-2-imidazolidinone ≥98.0% (by GC)
1-Methanesulphonyl-2-imidazolidinone
Formel: C₄H₈N₂O₃S
MW: 164,18 g/mol
MDL nummer: MFCD07787278
CAS-nummer: 41730-79-4
EINECS: 255-523-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bef2d8a1d2e219de22162e5fab797e17f3df537&vid=4bef2d8a1d2e219de22162e5fab797e17f3df537&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C