3-Metyl-1-buten ∼15% ∼2.5 mol/L in dichloromethane
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
M2563-100ML M2563-500ML
TCIAM2563-100MLEA 770 NOK
TCIAM2563-100ML TCIAM2563-500ML
3-Metyl-1-buten ∼15% ∼2.5 mol/L in dichloromethane
3-Metyl-1-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008937
CAS-nummer: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
FN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&vid=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0% to 17.0 w/w%