3-Metyl-1-buten ∼16,5% ∼2 mol/L in DMF
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
M2564-100ML M2564-500ML
TCIAM2564-100MLEA 650 NOK
TCIAM2564-100ML TCIAM2564-500ML
3-Metyl-1-buten ∼16,5% ∼2 mol/L in DMF
3-Metyl-1-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008937
CAS-nummer: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
FN: 1992
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&vid=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 16.0% to 18.0 w/w%