3-Metyl-1-buten ∼12,5% ∼1.5 mol/L in THF
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
M2565-100ML M2565-500ML
TCIAM2565-100MLEA 555 NOK
TCIAM2565-100ML TCIAM2565-500ML
3-Metyl-1-buten ∼12,5% ∼1.5 mol/L in THF
3-Metyl-1-buten
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008937
CAS-nummer: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5060f040928548e8c1ee67802214bc9b15e67f21&vid=5060f040928548e8c1ee67802214bc9b15e67f21&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 12.0 to 14.0 w/w%