5-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methyl-5-nitrobenzonitrile
M2570-5G M2570-25G
TCIAM2570-5GEA 395 NOK
TCIAM2570-5G TCIAM2570-25G
5-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Nitro-o-toluonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Kokepunkt: 175°C
MDL nummer: MFCD00017040
CAS-nummer: 939-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&vid=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C