Methyl-2,6-dichloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2,6-dichloronicotinate
M2616-1G M2616-5G
TCIAM2616-1GEA 260 NOK
TCIAM2616-1G TCIAM2616-5G
Methyl-2,6-dichloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2,6-dichloronicotinate
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
MDL nummer: MFCD07369794
CAS-nummer: 65515-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc3073f293ef6168feba0f1e17840cb71c8b6a12&vid=bc3073f293ef6168feba0f1e17840cb71c8b6a12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C