4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4-Methylenebis(N,N-bis(oxiran-2-ylmethyl)aniline)
M2619-25G M2619-100G
TCIAM2619-25GEA 245 NOK
TCIAM2619-25G TCIAM2619-100G
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
Formel: C₂₅H₃₀N₂O₄
MW: 422,53 g/mol
Flash punkt: 113°C
MDL nummer: MFCD00661161
CAS-nummer: 28768-32-3
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d538dd1fc5e868f682de38900ca6e21c8b6d857a&vid=d538dd1fc5e868f682de38900ca6e21c8b6d857a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %