Melperone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone
M2622-25MG M2622-100MG
TCIAM2622-25MGEA 930 NOK
TCIAM2622-25MG TCIAM2622-100MG
Melperone ≥95.0% (by GC)
Melperone
Formel: C₁₆H₂₂FNO
MW: 263,36 g/mol
Kokepunkt: 125°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00867737
CAS-nummer: 3575-80-2
Merck Indeks: 14,05827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7294db28f5b23644f7dfaf856ac3f1de5bf52f5c&vid=7294db28f5b23644f7dfaf856ac3f1de5bf52f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C