2-Hydroxyethylmesitylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 2-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethanol, 2-Hydroxyethylmesitylene, 2,4,6-Trimethylphenethyl alcohol, 2-Mesitylethanol
M2624-1G M2624-5G
TCIAM2624-1GEA 350 NOK
TCIAM2624-1G TCIAM2624-5G
2-Hydroxyethylmesitylene ≥98.0% (by GC)
2-Hydroxyethylmesitylene
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Kokepunkt: 152°C
MDL nummer: MFCD00020609
CAS-nummer: 6950-92-1
EINECS: 230-123-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C