trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-(p-Tolyl)-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4-(p-Tolyl)-4'-vinylbicyclohexyl
M2638-1G M2638-5G
TCIAM2638-1GEA 810 NOK
TCIAM2638-1G TCIAM2638-5G
trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-(4-Methylphenyl)-4'-vinylbicyclohexyl
Formel: C₂₁H₃₀
MW: 282,47 g/mol
MDL nummer: MFCD12911573
CAS-nummer: 155041-85-3
EINECS: 439-730-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0232911221c936983e20e7612e66fddca0744af0&vid=0232911221c936983e20e7612e66fddca0744af0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C