3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
M2643-200MG M2643-1G
TCIAM2643-200MGEA 420 NOK
TCIAM2643-200MG TCIAM2643-1G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C5H6N2O
MW: 110,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01313822
CAS-nummer: 112758-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48cba1a6dcdc6d7aea9aed78ccf2b69be2f46220&vid=48cba1a6dcdc6d7aea9aed78ccf2b69be2f46220&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 112.0 deg-C