2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2652-1G M2652-5G
TCIAM2652-1GEA 405 NOK
TCIAM2652-1G TCIAM2652-5G
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
MDL nummer: MFCD03095075
CAS-nummer: 6635-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdc14f83fdc0ad9f018565d0802016c772b34e04&vid=fdc14f83fdc0ad9f018565d0802016c772b34e04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C