2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2656-1G M2656-5G
TCIAM2656-1GEA 865 NOK
TCIAM2656-1G TCIAM2656-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
MDL nummer: MFCD02683052
CAS-nummer: 136507-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&vid=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C