2-(2-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M2657-1G M2657-5G
TCIAM2657-1GEA 260 NOK
TCIAM2657-1G TCIAM2657-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokepunkt: 134°C
MDL nummer: MFCD00002889
CAS-nummer: 7417-18-7
EINECS: 231-029-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&vid=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %