Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
M2662-1G M2662-5G
TCIAM2662-1GEA 380 NOK
TCIAM2662-1G TCIAM2662-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Kokepunkt: 217°C
MDL nummer: MFCD00234332
CAS-nummer: 81452-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&vid=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %