Mal-amido-PEG4-acid ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
19-Maleimido-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoic acid, 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
M2666-25MG
M2666-100MG
TCIAM2666-25MGEA
365
NOK
TCIAM2666-25MG
TCIAM2666-100MG
Mal-amido-PEG4-acid ≥95.0% (by HPLC)
Mal-amido-PEG4-acid
Formel:
C₁₈H₂₈N₂O₉ MW: 416,42 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD13184954 CAS-nummer: 1263045-16-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.10 to 7.40 % |