Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
M2669-1G M2669-5G
TCIAM2669-1GEA 340 NOK
TCIAM2669-1G TCIAM2669-5G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788565
CAS-nummer: 54045-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f6178fd9fd8cb59a9ac58828105b2adb7dab6b4&vid=7f6178fd9fd8cb59a9ac58828105b2adb7dab6b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C