Methyl-6-bromonicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 6-bromonicotinate
M2682-1G M2682-5G
TCIAM2682-1GEA 230 NOK
TCIAM2682-1G TCIAM2682-5G
Methyl-6-bromonicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-6-bromonicotinate
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
MDL nummer: MFCD04972371
CAS-nummer: 26218-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f861d051f49ca027c8e1a024735bfad41bb8f3f&vid=8f861d051f49ca027c8e1a024735bfad41bb8f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C