Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
M2694-5G M2694-25G
TCIAM2694-5GEA 570 NOK
TCIAM2694-5G TCIAM2694-25G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00230583
CAS-nummer: 90347-66-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aeefb9136ab16b0b006790b29cae9b42e4e0bf9&vid=3aeefb9136ab16b0b006790b29cae9b42e4e0bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %