1-Methylisatin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
M2706-1G M2706-5G
TCIAM2706-1GEA 485 NOK
TCIAM2706-1G TCIAM2706-5G
1-Methylisatin ≥98.0% (by GC)
1-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00005812
CAS-nummer: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eaf196e2f95874417eb24ef9cf09cda834c3d2a&vid=8eaf196e2f95874417eb24ef9cf09cda834c3d2a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C