Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
M2711-1G M2711-5G
TCIAM2711-1GEA 555 NOK
TCIAM2711-1G TCIAM2711-5G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
MDL nummer: MFCD09261255
CAS-nummer: 206551-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f002225515f5e2f742e0138bbbf838441e246e69&vid=f002225515f5e2f742e0138bbbf838441e246e69&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C