4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(4-(4-Methoxyphenoxy)phenyl)ethanone, 4'-(4-Methoxyphenoxy)acetophenone, 4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
M2740-1G M2740-5G
TCIAM2740-1GEA 795 NOK
TCIAM2740-1G TCIAM2740-5G
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether ≥98.0% (by GC)
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,28 g/mol
Kokepunkt: 236°C
MDL nummer: MFCD00052928
CAS-nummer: 54916-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a8e3cefc8ddab1a4211d7e2e6e26cd51098cc7&vid=b4a8e3cefc8ddab1a4211d7e2e6e26cd51098cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C