6-Methylchromone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Methyl-4H-chromen-4-one
M2764-1G M2764-5G
TCIAM2764-1GEA 405 NOK
TCIAM2764-1G TCIAM2764-5G
6-Methylchromone ≥98.0% (by GC)
6-Methylchromone
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00218598
CAS-nummer: 38445-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=795a8b8eaa4bd92be5f2851bef9664ca0a647f7b&vid=795a8b8eaa4bd92be5f2851bef9664ca0a647f7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C