6-Methylflavone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-Methyl-2-phenylchromen-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4-benzopyrone
M2766-1G M2766-5G
TCIAM2766-1GEA 570 NOK
TCIAM2766-1G TCIAM2766-5G
6-Methylflavone ≥98.0% (by GC)
6-Methylflavone
Formel: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236,27 g/mol
Kokepunkt: 235°C
MDL nummer: MFCD00017461
CAS-nummer: 29976-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d213b259065efce187ae28e4ba5013d64f3e184&vid=1d213b259065efce187ae28e4ba5013d64f3e184&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C