Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate, 3,3,3-Trifluoropropionic acid methyll ester
M2783-1G M2783-5G
TCIAM2783-1GEA 460 NOK
TCIAM2783-1G TCIAM2783-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD02262206
CAS-nummer: 18830-44-9
FN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&vid=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %