1-Methylpyrrole-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole
M2784-1G M2784-5G
TCIAM2784-1GEA 970 NOK
TCIAM2784-1G TCIAM2784-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂
MW: 106,13 g/mol
Kokepunkt: 87°C
MDL nummer: MFCD02693721
CAS-nummer: 34884-10-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a5accc91a556747a1326b778e8f2d37d3bcc6b&vid=80a5accc91a556747a1326b778e8f2d37d3bcc6b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %