Morpholin-3-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Morpholinone
M2788-5G M2788-25G
TCIAM2788-5GEA 435 NOK
TCIAM2788-5G TCIAM2788-25G
Morpholin-3-one ≥98.0% (by GC)
Morpholin-3-one
Formel: C₄H₇NO₂
MW: 101,1039 g/mol
Kokepunkt: 142°C
MDL nummer: MFCD00631009
CAS-nummer: 109-11-5
EINECS: 203-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&vid=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C