2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
M2798-1G M2798-5G
TCIAM2798-1GEA 285 NOK
TCIAM2798-1G TCIAM2798-5G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631684
CAS-nummer: 89976-12-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C