2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M2821-200MG M2821-1G
TCIAM2821-200MGEA 1150 NOK
TCIAM2821-200MG TCIAM2821-1G
2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₅H₂₄
MW: 444,58 g/mol
MDL nummer: MFCD12022447
CAS-nummer: 804560-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09132dd78864cc188ed1273ad64a333ddcbea72d&vid=09132dd78864cc188ed1273ad64a333ddcbea72d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%