Methyl-5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate
M2845-5G M2845-1G
TCIAM2845-5GEA 985 NOK
TCIAM2845-5G TCIAM2845-1G
Methyl-5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,08 g/mol
MDL nummer: MFCD07781280
CAS-nummer: 220514-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72022eaa089e433f97d9645a70972af355134c1a&vid=72022eaa089e433f97d9645a70972af355134c1a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C