Bisakrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
M2877-25G M2877-500G
TCIAM2877-25GEA 300 NOK
TCIAM2877-25G TCIAM2877-500G
Bisakrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bisakrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Smeltepunkt: 300°C
MDL nummer: MFCD00008625
CAS-nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&vid=e07566a0a55607d3839dedf76668d67c07e54b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %