4'-Methyl-4-pentylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Amyl-4'-methylbiphenyl, 4-Methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
M2885-1G M2885-5G
TCIAM2885-1GEA 755 NOK
TCIAM2885-1G TCIAM2885-5G
4'-Methyl-4-pentylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4'-Methyl-4-pentylbiphenyl
Formel: C₁₈H₂₂
MW: 238,37 g/mol
MDL nummer: MFCD11053476
CAS-nummer: 64835-63-8
EINECS: 265-248-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8a0b82c2f7f870eba16aeb43b411dc8e32eed5&vid=9a8a0b82c2f7f870eba16aeb43b411dc8e32eed5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C