2-Nitro-5-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Methyl-2-nitropyridine, 6-Nitro-3-picoline
M2890-1G M2890-5G
TCIAM2890-1GEA 325 NOK
TCIAM2890-1G TCIAM2890-5G
2-Nitro-5-picoline ≥98.0% (by GC)
2-Nitro-5-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,1200 g/mol
MDL nummer: MFCD00234182
CAS-nummer: 1074-38-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C