2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Methyl-4-phenylthiazole
M2892-1G M2892-5G
TCIAM2892-1GEA 795 NOK
TCIAM2892-1G TCIAM2892-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formel: C₁₀H₉NS
MW: 175,25 g/mol
Kokepunkt: 284°C
MDL nummer: MFCD00489998
CAS-nummer: 1826-16-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&vid=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C