3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (3-Methyl-4-nitrophenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluene
M2915-1G M2915-5G
TCIAM2915-1GEA 340 NOK
TCIAM2915-1G TCIAM2915-5G
3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-4-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00007171
CAS-nummer: 80866-75-7
EINECS: 279-578-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=435f7c417bb98c0402463914b9468df458f24952&vid=435f7c417bb98c0402463914b9468df458f24952&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C