5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
M2934-5G M2934-25G
TCIAM2934-5GEA 2225 NOK
TCIAM2934-5G TCIAM2934-25G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,22 g/mol
Kokepunkt: 225°C
MDL nummer: MFCD07782113
CAS-nummer: 120511-74-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C