Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
M2941-200MG M2941-1G
TCIAM2941-200MGEA 445 NOK
TCIAM2941-200MG TCIAM2941-1G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (by GC)
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,97 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114319
CAS-nummer: 78471-43-9
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d45fb50079dd9888a4a757c2c95e35b78c4c75&vid=c4d45fb50079dd9888a4a757c2c95e35b78c4c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C