α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
M2945-5G M2945-25G
TCIAM2945-5GEA 1200 NOK
TCIAM2945-5G TCIAM2945-25G
α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Formel: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Kokepunkt: 129°C
Flash punkt: 27°C
MDL nummer: MFCD00075476
CAS-nummer: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42a00e556a25f1c35e5ecedb93d788737a65f3fe&vid=289086366ac98480a11e1f818205f67a4b12d3be&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %