4-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methyl-4-nitrobenzonitrile, 4-Nitro-o-tolunitrile
M2965-1G M2965-5G
TCIAM2965-1GEA 785 NOK
TCIAM2965-1G TCIAM2965-5G
4-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-o-toluonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
MDL nummer: MFCD03095378
CAS-nummer: 89001-53-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3730d9ee5b6f4c560dfa3ffb64bd8c8e6481aaa&vid=c3730d9ee5b6f4c560dfa3ffb64bd8c8e6481aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C