5-Methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M2974-1G M2974-5G
TCIAM2974-1GEA 1100 NOK
TCIAM2974-1G TCIAM2974-5G
5-Methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
5-Methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₈S
Kokepunkt: 67°C
MDL nummer: MFCD00052509
CAS-nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020b1cd4c9dca847e9f037cf8277754fbe3abcc4&vid=020b1cd4c9dca847e9f037cf8277754fbe3abcc4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C