4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M3002-1G M3002-5G
TCIAM3002-1GEA 905 NOK
TCIAM3002-1G TCIAM3002-5G
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00456729
CAS-nummer: 54344-92-2
EINECS: 259-117-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5eee0966f5aee792f294cc2f0a9908b004aaa576&vid=5eee0966f5aee792f294cc2f0a9908b004aaa576&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C