Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
M3019-1G M3019-5G
TCIAM3019-1GEA 340 NOK
TCIAM3019-1G TCIAM3019-5G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Kokepunkt: 105°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12198129
CAS-nummer: 103440-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16deb4fed0aa458951a4bc88595a66b605a4c6be&vid=16deb4fed0aa458951a4bc88595a66b605a4c6be&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %