4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M3022-1G M3022-250MG
TCIAM3022-1GEA 1050 NOK
TCIAM3022-1G TCIAM3022-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₈
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00063694
CAS-nummer: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -97.5 to -108.0 deg (C=0.3, water)